Learn More
Fisherbrand™ Pointeur laser à porte-clés ultra-brillant
Faisceau rouge brillant très visible avec longueur d’onde de 650 nm. Le pointeur laser à porte-clés ultra-brillant Fisherbrand™ fonctionne aussi bien à la lumière du jour que dans l’obscurité.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.03060kg
Includes: La batterie au lithium alimente l’unité pendant une année d’utilisation intermittente.
Description
Conçu spécialement pour la présentation de diapositives, de cartes murales et l’utilisation sur le terrain.
- Le diamètre du faisceau est de 3,5 mm (0,13 po)
- Avec sortie de 4 mW et une portée de 122 m (400 pi)
- Comprend un porte-clés pour une portabilité aisée
- La mini-torche mesure 6,4 x 2,5 x 0,64 cm de diamètre (2,50 x 1 x 0,25 po)
Spécification
Pointeur laser avec porte-clés | |
650 nm |