Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à septum réversibles
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diamètre (métrique) interne:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Couleur:
Blanc crème
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 11 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour des récipients à ouverture étroite |
| À utiliser avec (équipement) | Pour des récipients de 1,2 à 1,3 cm de dia. int. |
| Positions totales | 1 |
| Couleur | Rouge |
| Diamètre (métrique) externe | 21 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon de septum réversible |
| Stopper Number | 0 |