Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à septum réversibles
Code produit. 11598122 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diamètre (métrique) interne:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Couleur:
Blanc crème
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11598122
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour des récipients à ouverture étroite
  • Dentelures externes sur le bouchon
  • La gaine réversible se déplie pour recouvrir le col externe du récipient et créer un joint étanche
  • Perforation facile à l’aide d’aiguilles hypodermiques
  • Disponibles en caoutchouc de couleur rouge ou crème par boîtes de 10
Tekniske data
Diamètre (métrique) interne 11 mm
À utiliser avec (application) Pour des récipients à ouverture étroite
À utiliser avec (équipement) Pour des récipients de 1,1 à 1,15 cm de dia. int.
Positions totales 1
Couleur Blanc crème
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Bouchon de septum réversible
Stopper Number 0
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.