Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à septum réversibles
Code produit. 11542493 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diamètre (métrique) interne:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Couleur:
Blanc crème
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11542493
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour des récipients à ouverture étroite
  • Dentelures externes sur le bouchon
  • La gaine réversible se déplie pour recouvrir le col externe du récipient et créer un joint étanche
  • Perforation facile à l’aide d’aiguilles hypodermiques
  • Disponibles en caoutchouc de couleur rouge ou crème par boîtes de 10
Spécification
Diamètre (métrique) interne 11 mm
À utiliser avec (application) Pour des récipients à ouverture étroite
À utiliser avec (équipement) Pour des récipients de 1,2 à 1,3 cm de dia. int.
Positions totales 1
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Bouchon de septum réversible
Stopper Number 0