Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à septum réversibles
Description
Pour des récipients à ouverture étroite
- Dentelures externes sur le bouchon
- La gaine réversible se déplie pour recouvrir le col externe du récipient et créer un joint étanche
- Perforation facile à l’aide d’aiguilles hypodermiques
- Disponibles en caoutchouc de couleur rouge ou crème par boîtes de 10
Spécification
9.5 mm | |
Pour des récipients de 1,1 à 1,15 cm de dia. int. | |
1 | |
Caoutchouc |
Pour des récipients à ouverture étroite | |
17 mm | |
Rouge | |
Bouchon de septum réversible |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons à septum réversibles > Rouge ; 17 mm au total
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu