Learn More
Fisherbrand™ Minuteur vocal Traceable™
Code produit. 11709805 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
23 h, 59 min, 59 s
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11709805
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Certificat Traceable numéroté individuellement en série, support béquille pliable, fixation à ressort et orifice pour cordon
Le compte à rebours innovant compte à rebours, compte et indique l’heure de la journée avec précision Traceable en anglais.
Pendant le compte à rebours, la fréquence de déclaration vocale est toutes les heures jusqu’à ce qu’1 heure soit atteinte, toutes les 10 minutes jusqu’à ce que 10 minutes soient atteintes, toutes les minutes jusqu’à ce qu’1 minute soit atteinte, toutes les 10 secondes jusqu’à ce qu’il reste 10 secondes, puis toutes les secondes. Annonce également le temps écoulé depuis l’alarme.
  • Compte (chronomètre) et compte à rebours de 23 heures, 59 minutes, 59 secondes
  • Le mode temporisation arrête le minuteur pour les périodes d’arrêt pour le compte et le compte à rebours.
  • Avec fonctions de répétition de chronométrage de compte à rebours avec alarme
  • La résolution est de 1 seconde
  • La précision du chronométrage du cristal de quartz est de 0,01 %
  • L’écran extra-large de 1/2 pouce de hauteur et les chiffres LCD vifs affichent en continu le temps restant et sont lisibles à 10 pieds de distance
  • En mode horloge, il annonce l’heure du jour
  • La face arrière aimantée permet de placer le minuteur sur n’importe quelle surface
  • Dimensions : 2-1/2 x 3-1/4 x 1/2 po
  • Poids : 2-1/4 oz
Certifications
Traçabilité NIST
Spécification
Type de produit Minuteur vocal
Plage de durée 23 h, 59 min, 59 s
Alarms Audible
Précision 0,01%
Résolution 1 s
Affichage LED
Hauteur (impériale) de l’écran 0,5 in
Hauteur (métrique) de l’écran 1,27cm
Poids (impériale) 2,25 oz.
Poids (métrique) 63,78 g
Comprend Certificat Traceable, support béquille pliable, fixation à ressort, orifice pour cordon
Certifications/Conformité NIST