Learn More
Fisherbrand™ Sonde de rechange pour thermomètre RTD en platine Traceable™
Pièce de rechange pour RTD en platine Traceable.
Marque:  Fisherbrand™ 90028-84
Code produit. 12744078
  • 197.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Pièce de rechange pour RTD en platine Traceable.
  • 100 ohm
  • Sonde 8 fils
  • Longueur de la sonde : 15,24 cm (6 po)
Spécification
Spécification
152 mm
Sonde RTD
Pour thermomètre RTH en platine
Sonde de thermomètre
6 po
Pour des performances optimales, les sondes doivent être étalonnées en tant que système avec l’appareil de mesure.