Learn More
Étalons de conductivité One-Shot Traceable™, Fisherbrand™
Code produit. p-4321120 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Concentration:
150 000 μS/μm
200 000 μS/μm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11724256
Élimine la contamination avec l’étalonnage dans un contenant jetable. Les étalons de conductivité Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot sont 100 % compatibles avec tous les conductimètres.
Élimine la contamination avec l’étalonnage dans un récipient jetable.Les étalons de conductivité Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot sont 100 % compatibles avec tous les conductimètres.
  • Valeur nominale : 150000 micro (mhos/siemens)
  • Matériel de référence certifié
  • Précision : incertitude indiquée sur le certificat, ou ±0,25 microsiemen ou ±0,25 %
  • Inclut : contenant de 6 boîtes de 100 ml, instructions d’étalonnage étape par étape, tableaux de compensation de température individuels, informations de traçabilité, certificat Traceable
Spécification
Nom chimique ou matériau One-Shot Conductivity Standards
Conditionnement Flacon
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Concentration 150 000 μS/μm
Numéro MDL MFCD00011360
Technique Calibration of Conductivity Instrument
Couleur Clear
À utiliser avec (équipement) Étalonnage et stockage des instruments de mesure / sondes de conductivité
Solubilité Soluble in water
Type de solution Solution d’étalonnage
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Type Étalon de conductivité
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.548
CID PubChem 4873
Quantité 6 x 100 mL
ChEBI CHEBI:32588