Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de haute précision Traceable™
Code produit. p-4273780 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Deux sondes en acier inox, deux piles AA, support, bandes magnétiques Velcro™, support mural, certificat Traceable™
Sonde en acier inox, deux piles AA, support, bandes magnétiques Velcro™, support mural, certificat Traceable™
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12950831
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Sonde(s), deux piles AA, support, bandes magnétiques Velcro™, support mural, certificat Traceable™
Surveille simultanément l’entrée et la sortie. Le thermomètre haute précision Traceable Fisherbrand enregistre l’heure et la date des lectures min / max.
  • Deux alertes visuelles (LED) et deux alertes d’alarme audio
  • Alarmes programmables par incréments de 0,1°
  • Pénétration de la pointe de la sonde de 0,33 po
  • Sonde en acier inox de 0,125 po de diamètre, longueur de tige de 6,25 po, 9 po en longueur totale et longueur de câble de 5 pi
  • Disponible avec une sonde ou deux sondes
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
Conforme à la norme ITS-90 de température internationale
Spécification
Certifications/Conformité NIST, ITS-90, ISO 17025, A2 LA
Profondeur (impériale) 0,75 in
Profondeur (métrique) 1,9cm
Diamètre (impériale) de la sonde 0,12 in
Diamètre (métrique) de la sonde 3.05 mm
Dimensions (L x l x H) 9 x 2,75 x 4,25 po (22,86 x 6,98 x 10,79cm)
À utiliser avec (application) Mesure des températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les denrées alimentaires, les eaux usées
Hauteur (impériale) 4,25 in
Hauteur (métrique) 10,79cm
Comprend Sonde en acier inox, deux piles AA, support, bandes magnétiques Velcro™, support mural, certificat Traceable™
Longueur (impériale) du câble 5 pieds
Longueur (impériale) de sonde 6,25 in
Longueur (métrique) 230 mm
Longueur (métrique) du câble 152,4cm
Longueur (métrique) de sonde 15,87cm
Matériau Plastic
Résolution 0,01°C
Poids (impériale) 5 oz
Poids (métrique) 141,7g
Largeur (impériale) 2,75 in
Type de produit Thermomètre Traceable
Longueur (impériale) 9 po
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
Type de batterie AA
Précision ±0,3°C
Affichage LED
Largeur (métrique) 6,98 cm