Learn More
Matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée. L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité TraceableTM qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Brand: Fisherbrand 90011-13
Description
L’étalonnage est aisé grâce aux matériaux de référence certifiés (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable qui incluent un tableau de températures et des instructions. Pour une précision optimale, utilisez des matériaux de référence avec traçabilité NIST.
Chaque flacon inclut un rapport d’étalonnage avec traçabilité NIST, fourni par le fabricant, ainsi que des informations issues des tests réalisés par lot. Inclut aussi des instructions d’étalonnage détaillées et un tableau de compensation de température.La précision à 25°C est de ± 0,25 microsiemens pour une solution à 1, 5, 10 microsiemens, ou ± 0,25 % pour les autres solutions, ou égale à l’incertitude indiquée sur le certificat, la valeur la plus élevée prévalant.Specifications
Conductivity Standard | |
16 oz. | |
Calibration of Conductivity Instrument | |
7 to 9 | |
Soluble in water | |
Lot NIST testé |
Flacon | |
10 μS/cm @ 25°C | |
Transparent | |
Conductivity Meter | |
Calibration Solution |
Safety and Handling
- Traceable Conductivity Standard
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Precautionary Statement
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.