Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres 24 heures Traceable™, fonction de temps fractionné cumulé ; LCD monocanal
Code produit. 11729825 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Chronomètre numérique
Chronomètre numérique / chronographe
Précision:
0,0001
0,001%
0,01%
0,035%
Hauteur (impériale) de l’écran:
0,25 in
0,37 in
0,375 in
0,5 in
Poids (impériale):
0,87 oz.
1 oz
1,5 oz.
Conditionnement:
1 pièce
LEN(W18)
Code produit. 11729825
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
LEN(W18)
Numérique, portatif
Numérique, portatif, pour applications générales. Les chronomètres 24 heures Fisherbrand™ Traceable offrent des fonctions de chronométrage à action unique, de temporisation, de chronométrage continu et de temps fractionné cumulé.
  • Résolution : 1 seconde
  • L’horloge affiche l’heure du jour à la seconde près, le matin et l’après-midi, la date et le jour de la semaine
  • Boîtier en plastique ABS robuste
Certifications
Un certificat de traçabilité de l’instrument est délivré conformément aux normes établies par le NIST™. Étalonnage réalisé par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2lA™
Spécification
Type de produit Chronomètre numérique
Plage de durée 24 h
Alarms Audible
Précision 0,01%
Résolution 0,01 s
Affichage LCD
Matériau Plastique ABS
Longueur (impériale) 0,62 in
Longueur (métrique) 1,57cm
Hauteur (impériale) de l’écran 0,37 in
Hauteur (métrique) de l’écran 0,93cm
Diamètre (impériale) interne 2,37 in
Diamètre (métrique) interne 6 cm
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 0,028 kg
Comprend Pile à l’oxyde d’argent 2 ans, boîtier en plastique ABS antichoc et cordon
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en usine
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST