Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres 10 heures Traceable™
Pour applications d’usage général
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.07520kg
Code produit. 11749825
  • 114.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Les chronomètres Fisherbrand™ Traceable™ 10 heures offrent des fonctions de chronométrage à action unique, de temporisation, de chronométrage continu et de temps fractionné cumulé. Pour applications d’usage général.
  • Résolution : 0,01 secondes
  • Portatif avec boîtier en plastique ABS robuste
  • Poids net : 2,5 oz (71 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
Chronomètre numérique
5e-06
LCD
2,5 x 3 x 0,75 po (6,35 x 7,62 x 1,9cm)
6,35cm
7,62cm
0,375 in
0,95cm
0,07 kg
Tests enzymatiques, mesures de viscosité, études sur les animaux et autres tests de laboratoire chronométrés
10 h
0,01 s
Plastique ABS
2,5 in
3 po
0,75 po
1,9cm
2,5 oz.
Pile à l’oxyde d’argent 4 ans, boîtier en plastique ABS scellé au joint torique et cordon
ISO 17025, A2LA, NIST