Learn More
Fisherbrand™ Tight-Ties™
Fonctionne avec tous les types de tubes en plastique et en caoutchouc
59.60€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11774336
|
Fisherbrand™
90023-42 |
Kit d’assortiment d’attaches-câbles |
59.60€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Fonctionne avec tous les types de tubulures en plastique et en caoutchouc
- Stérilisé au gaz
- Verrouillage automatique
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Antirouille
- Nylon non conducteur
- Pointes coniques uniques pour une insertion et un serrage rapides
Spécifications
- Utilisable dans la plage de températures -40° à +185°F (-40° à +85°C)
- Résistance à la traction : 12 à 50 lb. (5,4 à 22,7 kg)
- Lorsqu’elles sont fixées, les diamètres s’ajustent de 2,60 à 101,60 mm.(5/32 à 4 po. )
14-649122 Attache-câble
279,4 mm (11 po.)
06 -66258 - Pack d’assortiment d’attaches-câbles
Différentes longueurs de 101,6 à 355,6 mm (4 à 14 in.)
Spécification
Nylon |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tight-Ties™