Learn More
Masterflex™ Pinces Tight-Seal™
Pinces en nylon réutilisables en une seule pièce pour tuyaux et tubulures
Marque:  Masterflex™ 90024-37
Code produit. 10019089
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pinces en nylon réutilisables en une seule pièce pour tuyaux et tubulures
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Avec une tolérance à une grande plage de températures
  • Appuyez sur la fermeture pour obtenir un joint étanche, appuyez sur le côté pour relâcher
  • Stérilisé par gaz ou chimiquement pour des applications biomédicales ou alimentaires
  • Un choix de 12 tailles qui s’adaptent aux tubulures de 0,246 à 1,425 po de diamètre extérieur (de 6,25 à 36,19 mm)
Applications sous pression, sous vide et liquides
Spécification
Spécification
100/paquet
Nylon
0,47 à 0,53 po
32°F à 194°F
Tuyau et pince pour tubulure
Tuyau et tubulure de 0,24 à 1,42 po de D.E.
0°C à 90°C
de 1,193 à 1,34 cm