Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture tissulaire stérile traités en surface, bouchon ventilé
Parfaits pour la croissance cellulaire, les rendements cellulaires visent un volume d’entrée faible ou moyen.
234.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Exempts de DNase / RNase, d’ADN humain et de pyrogènes détectables ; non cytotoxiques |
---|---|
Couleur de bouchon | Bleu |
Couleur | Naturel |
À utiliser avec (application) | Croissance cellulaire |
Type de goulot | Basse |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Surface de culture | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Surface de culture | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16390788
|
Fisherbrand™
|
25 ml | 12,5 cm2 | Ventilé/Fermé |
234.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Surface plate et libre du flacon
- Exempt de stries pour optimiser la surface de croissance utilisable
- Utilisé dans les systèmes ouverts et fermés
- La conception à col incliné offre un bon accès à la pipette et au grattoir de cellules
- La forme de base supérieure triangulaire et plus large offre une stabilité
- L’arête en saillie à l’arrière du flacon facilite l’empilement
- Zone spéciale près du col pour une écriture facile des marques
- Les deux côtés du flacon présentent une graduation gravée
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
- Bouchons ventilés
Garantie
Trois ans
Spécification
Exempts de DNase / RNase, d’ADN humain et de pyrogènes détectables ; non cytotoxiques | |
Naturel | |
Basse | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Oui | |
En forme de U |
Bleu | |
Croissance cellulaire | |
Système de fabrication cellulaire | |
Plat | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |