Learn More
Fisherbrand™ Racks vides pour recharge SureOne
À utiliser avec les pointes de pipettes universelles Fisherbrand SureOne
Marque: Fisherbrand™
20.40 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.76140kg
Description
- Les inserts (non inclus) s’installent au ras du rack, facilitant le pipetage multicanaux.
- Fermoir cranté conçu pour ouvrir le couvercle pour l’évent de l’autoclave
- Le rebord du couvercle empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés et transportés sur un chariot dans un laboratoire.
- Le verrou de sécurité permet une ouverture et une fermeture d’une seule main — ouverture impossible en cas de chute.
- La conception à enclenchement maintient solidement l’insert en place, l’empêchant d’être soulevé pendant le pipetage.
- Le couvercle rabattable peut être un couvercle à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux.
Informations sur la commande
Inserts non inclus ; ils doivent être commandés séparément.
Spécification
Rack vide | |
Pointes de pipettes standard (1250 μl) |