Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint Nano, universelles
43.70 EUR valable jusqu'au 2025-05-09
Utilisez le code promo "24143" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour une utilisation avec des pipettes microvolume
- Couleur naturelle
- Moulées avec précision pour un pipetage à faible volume précis
- Certifiées par un laboratoire indépendant – Non stériles : sans RNase, DNase, ADN et apyrogènes ; Stériles : exemptes de RNase, de DNase, d’ADN, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR et apyrogènes
Spécification
0,1 à 5 μl | |
Stérile | |
1,25 in | |
DNase, RNase, DNA, Bioburden, and PCR inhibitor Free | |
Micro Point | |
Oui | |
À 2,5 μl |
Sans filtre | |
Naturel | |
31 mm | |
Rack | |
Universelle | |
SureOne |
Vidéos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors