Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes biseautées SureOne™, universelles
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes biseautées universelles.
Marque: Fisherbrand™ T090R-FIS
29.58 EUR valable jusqu'au 2025-05-09
Utilisez le code promo "24143" pour bénéficier de cette offre.
Description
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes biseautées universelles
- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN
- Toutes les pointes sans filtre en vrac et non stériles en rack sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
Caractéristiques des racks SureOne
- Les inserts s’alignent parfaitement avec le bord du rack pour ne pas gêner l’utilisation des pipettes multicanaux
- Le fermoir à cran permet de maintenir le couvercle entrouvert durant l’autoclavage
- Le bord des couvercles Sure Stack empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés ou déplacés au sein d’un laboratoire
- La fermeture de sécurité permet d’ouvrir et de fermer le rack d’une seule main et d’empêcher son ouverture en cas de chute
- La conception Sure-Snap permet de maintenir fermement l’insert en place, empêchant qu’il ne se soulève pendant le pipetage.
- Le couvercle réversible peut être positionné en mode à charnières ou en mode amovible. Le mode à charnières est compatible avec l’utilisation de pipettes multicanaux
- Le logo de recyclage est moulé dans tous les composants des racks
- Les inserts sont faciles à positionner sur les racks et à retirer. Le clip situé sur le rack assure une fixation sécurisée
- Traçabilité des lots — Tous les inserts indiquent la référence, le volume de pointe et le numéro de lot Fisherbrand
- Les trous dentelés des inserts empêchent tout mouvement des pointes. Ils permettent de les stabiliser lors de l’utilisation de pipettes multicanaux
- Le clip de contact permet d’éviter tout contact inutile avec les pointes lorsqu’elles sont fixées dans les inserts
- Conception multicanal : tous les inserts ont un format de 96 puits
- La conception non pliable et robuste offre une étanchéité parfaite pour chaque pointe
- Les informations produit sont affichées sur la boîte
- Le rabat anti-poussière empêche la contamination du produit
- Les encoches permettent de sortir facilement les recharges de l’emballage
- Les découpes profondes permettent un retrait aisé des inserts de pointes
- La conception des emballages de recharge offre un gain d’espace de 58 % sur la paillasse par rapport aux emballages en rack. Elle permet également de réduire la quantité de déchets plastiques de 52 %
Informations sur la commande
Les options d’emballage incluent : emballage en vrac, emballage en rack, emballage en rack stérile et recharge.
Spécification
1 à 200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
51 mm | |
Portoir à charnières | |
Universelle | |
SureOne |
Sans filtre | |
Jaune | |
2 in | |
Sans DNase, RNase ni ADN | |
Biseauté | |
Non |
Vidéos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors