Learn More
Fisherbrand™ Sterile Plastic Culture Tubes: Clear Polystyrene
Ideal for tissue culture procedures.
19.40€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
À utiliser avec | Idéal pour les procédures de culture de tissu |
Stérilité | Stérile |
Type de produit | Tube de culture |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Conditionnement | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Conditionnement | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16676015
|
Fisherbrand™
149563A |
Sans bouchon | En vrac ; 125/boîte | 75 mm | 5 ml | N/A | |||
Description
Ideal for tissue culture procedures
- Gamma-irradiated and tested for sterility; ready to use
- No chance of residual contamination
- All screw-cap tubes have outside threads and unconstricted necks, making filling and pipetting easier
- All snap caps can be positioned for aerobic or anaerobic applications
Spécification
Transparent | |
Idéal pour les procédures de culture de tissu | |
Tube de culture |
Polystyrène | |
Stérile |