Learn More
Fisherbrand™ Rotor standard pour mini-centrifugeuse haute vitesse, 12 tubes de 1,5/2 ml (avec couvercle et bouton), noir
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5 à 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Polycarbonate |
| Type | Rotor standard |
| Capacité | 1,5 à 2 ml |
| FCR max. | None |
| Vitesse max. | None |
| À utiliser avec (équipement) | Mini-centrifugeuse haute vitesse Gusto™ |
| Nbre de positions | 12 |
| Biocontainment | No |