Learn More
Fisherbrand™ Micro-cuillères en acier inox
Code produit. p-8015453 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11746607
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçues avec des composants de grande qualité, ces micro-cuillères présentent une qualité naturelle et une finition brillante.
  • Conçues avec des composants de haute qualité, ces microcuillères présentent une qualité naturelle et une finition brillante
  • Microcuillère de laboratoire, en acier inox 304 18/8 non magnétique, finition brillante
  • Longueur = 100 mm
  • Dimension de la cuillère : 8 x 6 x 1,5 mm (l x L x P)
  • Diamètre du corps central de 1,60 mm – “micro”
  • Capacité de la cuillère [liquide] = 0,2 ml
  • Conditionnées en boîtes standard de 10
Spécification
Capacité (métrique) 0,2 mL
Type de produit Cuillère
Finition Luminosité
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 100 mm