Learn More
Fisherbrand™ Pissettes Solvent-Vented™ et pissettes avec étiquettes de sécurité
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Chemical Label:
Acétone
Isopropanol
Méthanol
Non marqué
Éthanol
Conditionnement:
3 pièces
Description
Are pre-printed with Chemical name and formula. Fisherbrand™ Solvent-Vented™ and Safety-Labeled Wash Bottles have a patented valve which eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted.
- Flacon à col large de 2 po (53 mm) pour un remplissage aisé
- Bouchon en PP étanche à code couleur pour une identification aisée
- Translucides, en PEBD résistant aux solvants ; Le flacon d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm ; Le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge.
- Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- Portent le nom des six solvants les plus couramment utilisés ou le nom de votre choix ; Étiquetage personnalisé possible
Utilisez les flacons LYOB uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD.
Informations sur la commande
Pré-étiquetées avec six solvants courants ; Disponibles également sans étiquette.
Spécification
Spécification
| Capacité | 16 oz, 500 ml |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Capacité (impériale) | 16 oz |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | PEBD |
| Couleur de bouchon | Red |
| Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | No |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |