Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger Snap-Cap™ : standard
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.25 ml
Longueur (métrique):
35 mm
Matériau:
Polyéthylène
FCR max.:
28000 ×g
Conditionnement:
10000 pièces
Description
non stériles
- Conditionnement en vrac Couleur : naturel
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à clipser |
| Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
| Capacité (métrique) | 0.25 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polyéthylène |
| Conditionnement | En vrac |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | À sertir |
| FCR max. | 28000 ×g |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Afficher plus |