Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger gradués à dessus plat Snap-Cap™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Stérilité:
Stérile
Capacité (métrique):
2 ml
Graduations:
0,5 ml
Conditionnement:
250 pièces
Description
Disponible en version stérile et non stérile
- Fabriqué à partir de polypropylène durable résistant aux produits chimiques
- Le tube de 0,6 ml est gradué par incréments de 0,2 ml ; Tube de 1,5 ml, par incréments de 0,5 ml avec une graduation supplémentaire de 0,1 et 2,0 ml, par incréments de 0,5 ml
- Conçu pour être utilisé dans les applications critiques où la récupération minutieuse des échantillons est importante
- Résiste à des vitesses allant jusqu'à 30 000xG
- Recommandé pour une utilisation du congélateur à la centrifugeuse
- Autoclavable jusqu'à 120°C et résiste à des températures de gel aussi basses que -80°C
- Sans RNase/DNase
Informations sur la commande
Tubes non stériles fournis en vrac. Les tubes stériles (de couleur naturelle) sont emballés individuellement.
Informations sur la commande
Les tubes stériles sont conditionnés individuellement pour maintenir la stérilité
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à clipser à dessus plat |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| FCR max. | 25,000 x g |
| Graduations | 0,5 ml |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| Longueur (métrique) | 40 mm |