Learn More
LevGo™ Aiguilles d’inoculation
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
32,5mm
32,51 mm
63,5 mm
152,4mm
Dimensions:
Étalon
Grand
Mini
Conditionnement:
1600 pièces
2000 pièces
500 pièces
Description
- Disponibles en trois longueurs avec deux tailles d’aiguilles pour répondre à un large éventail de besoins d’application.
- Naturellement biodégradable, fabriquées à 100 % à partir de bois de bouleau blanc cultivé aux États-Unis
- Fabriquées dans une usine homologuée par la FDA et conforme aux normes de la FDA en matière de contact avec les denrées alimentaires
- Disponibles en points semi ou aiguilles pour des opérations délicates
- Autoclavables
- Jetables
Spécification
Spécification
| Matériau | Bois de bouleau blanc |
| Dimensions | Mini |
| Type de produit | Pic en bois |
| Quantité | 2000 Pk. |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Hauteur (métrique) | 32,5mm |
| Hauteur (impériale) | 1,28 in |