Learn More
LevGo™ Aiguilles d’inoculation
Product Code. 15306568 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Hauteur (métrique):
32,5mm
32,51 mm
63,5 mm
152,4mm
Dimensions:
Étalon
Grand
Mini
Unit Size:
1600 pièces
2000 pièces
500 pièces
Product Code. 15306568
Brand: LevGo™ 18250SP
Only null left
Add to basket
Add to basket
Isolez les colonies individuelles à l’aide d’aiguilles fabriquées à partir de bois de bouleau blanc. Les aiguilles d’inoculation LevGo™ sont naturellement biodégradables et jetables, mais elles sont également autoclavables et adaptées aux contacts avec les denrées alimentaires.
  • Disponibles en trois longueurs avec deux tailles d’aiguilles pour répondre à un large éventail de besoins d’application.
  • Naturellement biodégradable, fabriquées à 100 % à partir de bois de bouleau blanc cultivé aux États-Unis
  • Fabriquées dans une usine homologuée par la FDA et conforme aux normes de la FDA en matière de contact avec les denrées alimentaires
  • Disponibles en points semi ou aiguilles pour des opérations délicates
  • Autoclavables
  • Jetables
Specifications
Matériau Bois de bouleau blanc
Dimensions Étalon
Type de produit Pic en bois
Quantité 1500 Paquets
Autoclavable Not Autoclavable
Hauteur (métrique) 63,5 mm
Hauteur (impériale) 2,5 in