Description
Permet d’accueillir différentes largeurs de ruban, sur des noyaux de 3 po, pour une distribution facile.
- Pour les bandes de 0,50, 0,75 ou 1 po de large (1,3, 1,9 ou 2,5 cm) (voir entrée) sur noyau de 3 po (7,6 cm)
- Construction métallique
Informations sur la commande
Commandez le ruban séparément.
Spécification
Distributeur de ruban à rouleau unique | |
Ruban avec noyau de 3 po | |
Métal | |
Pour rouleau de 60 yd (55 m) de 0,50, 0,75 ou 1 po (1,3, 1,9 ou 2,5 cm) de large |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Distributeur de ruban à rouleau unique > Distributeur de ruban à rouleau unique ; pour rouleaux de 60 yd (55 m)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu