Learn More
Fisherbrand™ Flacons sous agitation
173.07 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réduction du risque de contamination croisée
- Apyrogènes et non cytotoxiques
- En PC durable transparent avec graduations moulées
- Bouchon en PP avec un pore en PTFE de 0.22 μm
- Emballés individuellement pour faciliter le stockage et la manipulation
- Fond plat pour une utilisation sur paillasse ou fond à baffles pour une utilisation avec table d’agitation
- Bouchon à vis ventilé ou non ventilé
- Flacon autoclavable
- Stériles
Certifications
Certifiés stériles conformément aux caractéristiques USP classe VI (SAL 106)
Spécification
94,6 oz | |
Clarification optimale | |
Polystyrène | |
Bouchon central plat et 2 bras latéraux inclinés | |
Oui | |
Classe VI | |
Ventilé/Fermé |
Polypropylène | |
2800 ml | |
Pour la formation de suspensions cellulaires par le biais de la digestion trypsique des protéines du tissu conjonctif | |
Autoclavable | |
Stérile | |
unie |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24162Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les consommables
Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.Code promotionnel: 24222Expire: 2025-03-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons sous agitation > Fond plat ; Bouchon ventilé ; Capacité : 2800 ml ; 4/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu