Learn More
Fisherbrand™ Flacons sous agitation
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2800 ml
Forme du fond:
unie
À baffles
Type de bouchon:
Bouchon à vis standard avec position de ventilation
Ventilé/Fermé
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
Réduction du risque de contamination croisée
- Apyrogènes et non cytotoxiques
- En PC durable transparent avec graduations moulées
- Bouchon en PP avec un pore en PTFE de 0.22 μm
- Emballés individuellement pour faciliter le stockage et la manipulation
- Fond plat pour une utilisation sur paillasse ou fond à baffles pour une utilisation avec table d’agitation
- Bouchon à vis ventilé ou non ventilé
- Flacon autoclavable
- Stériles
Certifications
Certifiés stériles conformément aux caractéristiques USP classe VI (SAL 106)
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 4,22 à 6,42 oz |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 125 à 190 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec (application) | Pour la formation de suspensions cellulaires par le biais de la digestion trypsique des protéines du tissu conjonctif |
| Comprend | Bouchon central plat et 2 bras latéraux inclinés |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Classe | Classe VI |
| Afficher plus |