Learn More
Fisherbrand™ Flacons sous agitation
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2800 ml
Forme du fond:
unie
À baffles
Type de bouchon:
Bouchon à vis standard avec position de ventilation
Ventilé/Fermé
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 4,22 à 6,42 oz |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Clarification optimale |
| Capacité (métrique) | 125 à 190 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec (application) | Pour la formation de suspensions cellulaires par le biais de la digestion trypsique des protéines du tissu conjonctif |
| Comprend | Bouchon central plat et 2 bras latéraux inclinés |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |