Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à vis pour tubes en verre jetables
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir
Taille du bouchon:
13-415
15-415
18-415
Matériau:
Phénolique
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 15-415 |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc |
| Pré-stérilisé | Non |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Phénolique |
| Couleur | Noir |
| Matériau de la pointe | Caoutchouc |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | 14-959-35A, 14-959-35B, 14-959-35AA |