Learn More
Fisherbrand™ Pissettes Safety-Vented™ et avec étiquettes de sécurité Right-to-Know
Pour une distribution sans gouttes du liquide, en position verticale ou la tête en bas. Les bouchons de couleur en PP des pissettes avec étiquettes de sécurité et d’information Bel Art™ Safety-Vented™ permettent d’identifier le contenu plus rapidement et plus facilement.
32.15€ - 36.65€
Spécification
Matériau | PEBD |
---|---|
Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Graduated | No |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12369195
|
Fisherbrand™
11816-3019 |
500 ml | Ethanol | N/A | |||||
12309205
|
Fisherbrand™
11816-3004 |
500 ml | Distilled Water | N/A | |||||
12399195
|
Fisherbrand™
11816-3015 |
500 ml | Sodium Hypochlorite | N/A | |||||
12379195
|
Fisherbrand™
11816-3008 |
500 ml | Isopropanol | N/A | |||||
12359195
|
Fisherbrand™
11816-3050 |
500 ml | Assorted | N/A | |||||
12319205
|
Fisherbrand™
11816-3001 |
500 ml | Acetone | N/A | |||||
Description
Eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted. Fisherbrand™ Safety-Vented™ and Safety Labeled Right-to-Know Wash Bottles' color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification.
Caractéristiques des flacons pré-imprimés :
- Conservent les liquides dans des flacons portant un marquage clair pour éviter les erreurs d’utilisation
- Nom chimique et formule
- Losange NFPA™ en couleurs
- Risques pour la santé
- N° CAS (Chemical Abstract Service)
- Vêtements et équipements de protection suggérés
- Col large facilitant le remplissage
- Bouchons colorés facilitant l’identification
- Flacons en PEBD avec vannes en PP
- 16 oz (500 ml)
- Flacons personnalisables “Label Your Own” également disponibles
- Les flacons étiquetés comme contenant de l’hypochlorite de sodium (agent de blanchiment) sont BLANCS, ce qui protège leur contenu de la lumière.
- À utiliser uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD
Compliance
Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Spécification
PEBD | |
Oui | |
No | |
Cylindrique | |
Polypropylène | |
Oui |
OSHA 29 CFR 1910.1200 | |
Non autoclavable | |
Large | |
Wash Bottle | |
53 mm |