Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques avec anneau de rotation amovible
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
25,4mm
Diamètre (métrique):
8 mm
Longueur (impériale):
1 po
Diamètre (impériale):
0,31 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les barreaux d’agitation présentent des surfaces à facettes polygonales qui offrent une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses similaires.
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
- Petit anneau de rotation amovible au centre pour plus de polyvalence
- L’anneau de rotation minimise la zone de contact entre le barreau et le récipient
- L’anneau réduit également les frictions et les dégâts sur les récipients en plastique
- Aucun anneau de rotation n’est inclus sur les deux plus petites tailles, référence catalogue 14-512-140 et -141
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
| Couleur | Blanc |
| Description | Alnico recouvert de PTFE |
| Diamètre (impériale) | 0,31 in |
| Longueur (impériale) | 1 po |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Longueur (métrique) | 25,4mm |
| Matériau | Aimant Alnico recouvert de PTFE, PTFE |
| Afficher plus |