Learn More
Fisherbrand™ Disques d’agitateur rotatif
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes d’un diamètre compris entre 15 et 17 mm
Tubes d’un diamètre compris entre 8 et 11 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disque d’agitateur rotatif complet avec clips pour tubes, fourni non assemblé
- Convient aux tubes de mélange de bout en bout,
- Les clips pour des diamètres de tube compris entre 8 et 11 mm conviennent aux microtubes à centrifuger de 0,5 ml, 1,5 ml et 2,0 ml, aux vacutainers de 3 ml et aux tubes à bouchon de 5 ml (8-11 mm)
- Les clips pour tubes de diamètre compris entre 15 et 17 mm sont adaptés aux tubes à centrifuger de 15 ml
- Facile à monter sur le RM-1 en localisant les trois broches puis à fixer avec la molette
Spécification
Spécification
| Type de produit | Disque mélangeur rotatif |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes d’un diamètre compris entre 8 et 11 mm |