Learn More
Fisherbrand™ Pilons Pellet Pestle jetables sans RNase
Code produit. p-4246531 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec tube
Sans tube
Capacité (impériale):
0,05 oz.
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 16339635
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conditionnement individuel pour garantir la pureté
Conditionnement individuel, gage de pureté
  • Sans RNase, DNase, et pyrogène
  • Volume : 1,5 ml
Spécification
Autoclavable Oui
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 0,05 oz.
Capacité (métrique) 1,5 ml
Matériau Polypropylène
Type de produit Pilon à granulés
Jetable Oui
Longueur (impériale) 2,75 in
Exempt de DNase Oui
Comprend Avec tube
Longueur (métrique) 70mm
Capacité 0,05 oz, 1,5 ml