Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit réutilisables en verre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre réutilisables Fibroblastes™ sont utiles pour les solutions de mesure et de mélange où un haut degré de précision n’est pas nécessaire. Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements.
- Partie supérieure façonnée renforcée avec finition arrondie
- Corps à paroi épaisse
- Pastilles de marquage en émail de céramique blanc
Compliance
Conçus avec les exigences de la spécification ASTM™ E1404 type 1 de classe 1
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Caoutchouc |
| Description | Partie supérieure : Usinage de qualité industrielle avec échelle de capacité |
| Diamètre (impériale) externe | 6,33 in |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Plage de graduations | 600 à 2000 ml |
| Graduations | 100 ml |
| Hauteur (impériale) | 10,82 in |
| Hauteur (métrique) | 27,5 cm |
| Nbre de positions | 1 |
| Afficher plus |