Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit réutilisables en verre
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6000 ml
Tamaño de la unidad:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Descripción
Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre réutilisables Fibroblastes™ sont utiles pour les solutions de mesure et de mélange où un haut degré de précision n’est pas nécessaire. Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements.
- Partie supérieure façonnée renforcée avec finition arrondie
- Corps à paroi épaisse
- Pastilles de marquage en émail de céramique blanc
Compliance
Conçus avec les exigences de la spécification ASTM™ E1404 type 1 de classe 1
Especificaciones
Especificaciones
| Matériau du bouchon | Caoutchouc |
| Description | Partie supérieure : Usinage de qualité industrielle avec échelle de capacité |
| Diamètre (impériale) externe | 1,96 in |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Plage de graduations | 20 à 50 ml |
| Graduations | 10 ml |
| Hauteur (impériale) | 3,07 in |
| Hauteur (métrique) | 7,8 cm |
| Nbre de positions | 1 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido