Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit réutilisables en verre
Code produit. 11960717 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 11960717
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements
Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre réutilisables Fibroblastes™ sont utiles pour les solutions de mesure et de mélange où un haut degré de précision n’est pas nécessaire. Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements.
  • Partie supérieure façonnée renforcée avec finition arrondie
  • Corps à paroi épaisse
  • Pastilles de marquage en émail de céramique blanc
Compliance
Conçus avec les exigences de la spécification ASTM™ E1404 type 1 de classe 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Caoutchouc
Description Top style: Heavy duty tooled with capacity scale
Diamètre (impériale) externe 15.55 in.
Capacité (métrique) 6000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Plage de graduations 1500 to 6000 mL
Graduations 500 ml
Hauteur (impériale) 15.55 in.
Hauteur (métrique) 39.5 cm
Nbre de positions 1
Surface d’écriture Marquage en émail de céramique, finition mate
Jetable Non
Mouth Style Étroit
Diamètre (métrique) externe 39.5 cm
Taille du bouchon 10