Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture en verre réutilisables avec bouchon
Click to view available options
Capacité:
169,07 oz, 5 000 ml
17 oz., 500 ml
3,3 oz., 100 ml
33,8 oz., 1000 ml
338,1 oz., 10000 ml
67,62 oz, 2 000 ml
676.3 oz., 20000 mL
8,45 oz., 250 ml
Hauteur (métrique):
100 mm
138 mm
176 mm
225 mm
260 mm
330 mm
410 mm
510 mm
Diamètre (métrique):
56 mm
70 mm
86 mm
101 mm
136 mm
181 mm
227 mm
288 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col:
30 mm
30mm
30 mm
Description
Utilisez ces flacons de culture en verre pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les flacons de culture en verre réutilisables Fisherbrand™ avec bouchon sont équipés d’une ouverture large et pratique, de graduations améliorées et d’un anneau de versement en PP. Comporte une bague anti-goutte en PP transparente (naturel), anti-gouttes et remplaçable.
- Pastille de marquage permanent en émail blanc
- Bouchon à vis GL 45
- Sans joint
- Autoclavable (jusqu’à 140°C)
- Verre borosilicaté
- Bouchon en PP
Informations sur la commande
Flacons de 2 000 ml et plus : 1/boîte.
Spécification
Spécification
Capacité | 67,62 oz, 2 000 ml |
Capacité (métrique) | 2000 mL |
Capacité (impériale) | 67,62 oz |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 5,3 in |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,18 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 30mm |
Comprend | Anneau de versement antigoutte en PP transparent |
Matériau | Verre |
Nbre par carton | 1 |