Learn More
Fisherbrand™ Flacon réutilisable en verre ambré
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
100 mL
10 000 mL
2000 mL
250 ml
5 000 ml
500 mL
Description
Les flacons de culture en verre ambré réutilisables Fisherbrand™ avec bouchon sont équipés d’une ouverture large et pratique, de graduations améliorées et d’une bague anti-goutte en PP. Avec une bague anti-goutte transparente (naturelle) remplaçable en PP.
- Pastille de marquage permanent en émail blanc
- Filetage à vis GL 45
- Sans joint
- Autoclavable (jusqu’à 140°C)
- Verre borosilicaté ambré
- Bouchon en PP
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
Couleur | Ambré |
À utiliser avec (application) | Stockage de milieux et de réactifs, liquides de rétention et de distribution, stockage de produits chimiques |
Comprend | Bouchon à vis, bague anti-goutte |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Nbre par carton | 10/Carton |
Couleur de la vis | Bleu |
Matériau de la vis | Polypropylène |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Bleu |