Learn More
Fisherbrand™ Module de capteur à distance avec sonde externe pour hygromètre / thermomètre à signal radio Traceable™
Pour thermomètre à signal radio Traceable
Marque: Fisherbrand™ 4116
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce module de capteur à distance Fisherbrand™ avec sonde externe est conçu pour être utilisé avec le thermomètre à distance à signal radio Traceable™
- Sonde thermomètre en plastique de 0,18 po x 0,875 po (5 x 22 mm) (diamètre x longueur)
- Câble de 10 pi (3 m) adapté aux mesures sous l’eau
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,5cm | |
Support béquille pliable, support mural, Velcro™ à fixer sur n’importe quelle surface, deux piles alcalines AA et deux piles alcalines AAA | |
0,875 in | |
3 m | |
Plastic | |
0,085kg | |
122°F | |
23°F | |
23 à 122°F |
0,18 in | |
Module de capteur à distance avec sonde externe pour thermomètre à signal radio traçable | |
10 pieds | |
22 mm | |
2,2cm | |
3 oz | |
Thermomètre à distance à signal radio | |
50°C | |
-5°C | |
-5°C à plus;50°C |