Learn More
Fisherbrand™ Rouleau d’étanchéité à filetage en PTFE à faible densité Pure
Empêche les fuites afin de garantir une étanchéité appropriée lors du raccordement d’éléments (p. ex., raccordement d’un manomètre à un adaptateur)
Marque: Fisherbrand™ 3511
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Empêche les fuites afin de garantir une étanchéité appropriée lors du raccordement d’éléments (p. ex., raccordement d’un manomètre à un adaptateur)
- Étanchéité rapide, propre et économique des tuyaux en métal de toutes tailles
- Risque réduit de contamination croisée courante avec les liquides et les scellants à pâte
- S’adapte à tous les raccords en métal / plastique pour garantir une étanchéité appropriée
- Comble tous les espaces dans le filetage de raccordement
- Épaisseur : 3-3,5 mils
- Plage de températures : –190 à 370°C
- Plage de densité relative du rouleau : 0,2 g/cm3
- Pression nominale (PSI) : jusqu’à 30 bars
Spécification
Bandes adhésives | |
600 po | |
0.08 in. to 0.09 in. | |
ndash; 190deg;C | |
Jusqu’à 30 bar | |
370°C |
PTFE | |
15,240 mm | |
3 à 3,5 mil | |
0,5 in | |
698°F |