Learn More
Fisherbrand™ Lingettes préhumidifiées
Le chiffon en cellulose et polyester est doux et non pelucheux ; il ne raye pas les surfaces et ne se désagrège pas comme les lingettes en papier.
Marque: Fisherbrand™ 90023-30
20.67 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24298" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les lingettes préhumidifiées Fisherbrand&Trade; sont idéales pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes. Lingettes non tissées sèches ou pré-humidifiées à l’eau déionisée pure à 100 % ou avec un mélange de 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau déionisée de qualité réactif pur.
- Le chiffon en cellulose et polyester est doux et non pelucheux ; il ne raye pas les surfaces et ne se désagrège pas comme les lingettes en papier
- Le récipient refermable distribue des lingettes simples, élimine la contamination par la poussière et la saleté
Informations sur la commande
Boîte de 100 lingettes par canister en PE
Spécification
Lingettes sèches Clean-Wipestrade; | |
22,8 cm | |
15,2 cm | |
9 x 6 in (22,8 x 15,2 cm) | |
Pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes | |
Non stérile |
9 in | |
15,24 cm | |
Polyester Cellulose | |
Pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes. | |
Sec |
Promotions
-
HC Innovations
,
Vernacare
,
BM Polyco
,
ZVG Zellstoff Vertrieb
,
Fisherbrand
Vente de lingettes et de papier de laboratoire essentiels
Jusqu'à 60 % de réduction sur les produits de remplacement de première qualitéCode promotionnel: 24146Expire: 2025-03-31