Learn More
Fisherbrand™ Pointes de chargement de gel Premium Plus MultiFlex
Idéal pour l’électrophorèse sur gel
Marque: Fisherbrand™ 05408154
41.33 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéal pour l’électrophorèse sur gel
- Accédez facilement au fond des récipients étroits et des puits de gel
- Taille universelle
- Repères gradués pour des contrôles rapides du volume
- Certifié exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain
- Des pointes rondes de 0,57 mm de dia. ext. sont recommandées pour le chargement des gels ≥ 0,6 mm d’épaisseur. Adapté aux gels SDS Page et 2-D.
- Des pointes plates sont recommandées pour les gels d’une épaisseur maximale de 0,4 mm
- Utilisez des pointes plates de 0,37 mm de dia. ext. pour les gels de séquençage PAGE de 0,4 mm d’épaisseur ; pointes plates de 0,17 mm pour les gels de séquençage d’ADN de 0,2 mm
Pointes Multiflex
- Volume de 0,5 à 200 μl
- S’adaptent aux pipeteurs de recherche
- 83 mm de long
- Graduation de 5 μl
Spécification
0,5 à 200 μl | |
8,3cm | |
Électrophorèse à gel | |
Dépôts sur gel | |
Oui | |
5 μl |
3,26 in | |
≥ 0,6 mm | |
Emballé | |
1 000/sachet | |
Rond |