Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 2,0 ml
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
500 pièces
Description
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité de 2.0 ml
- PP haute pureté
- Graduation par incréments de 0.25 ml
- Supportent des forces allant jusqu’à 30,000 × g
- Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
- Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
- Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
- Plage de températures de -80°C à +121 °C
- S’adaptent à tous les rotors standard
- Apyrogènes
- Autoclavables à 121°C / 15 psi pendant 15 minutes
Informations sur la commande
Disponibles dans huit couleurs ou dans des assortiments de couleurs.
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à clipser à dessus plat |
| Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Point d’insertion de l’aiguille |
| Type d’étiquette | Zone d’étiquetage |
| Graduated | Oui |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser plat |
| Afficher plus |