Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 1,5 ml
Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d’ébullition prolongée
11.45€ - 25.78€
Spécification
Type de couvercle | Bouchon à clipser à dessus plat |
---|---|
Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (métrique) | 1.5 ml |
Longueur (métrique) | 40,6mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12330343
![]() |
Fisherbrand™
509-GRD-R-PFB |
Rouge |
11.45€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15537741
|
Fisherbrand™
05408129 |
Naturel |
25.78€
Pack de 500 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12370343
![]() |
Fisherbrand™
509-GRD-Y-PFB |
Jaune |
11.85€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12300343
![]() |
Fisherbrand™
509-GRD-O-PFB |
Orange |
12.70€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12350343
![]() |
Fisherbrand™
509-GRD-V-PFB |
Lavande |
12.30€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Beschreibung
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité : 1,5 ml
- En PP haute pureté
- Gradués par des marquages tous les 0,1 et 0,25 ml
- Résistant à des forces maximales de 30 000 G
- Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
- Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
- Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
- Plage de températures comprise entre -80° et +121°C
- S’adaptent à tous les rotors standard
- Apyrogènes
- Autoclavables à 121°C/15psi pendant 15 minutes
Bestellinformation
Disponibles dans huit couleurs ou dans des assortiments de couleurs.
Spezifikation
Bouchon à clipser à dessus plat | |
Autoclavable | |
40,6mm | |
Point d’insertion de l’aiguille | |
Oui | |
30000 ×g |
Sans DNase ni RNase | |
1.5 ml | |
Polypropylène | |
Zone d’étiquetage | |
Bouchon à clipser plat | |
10,8mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 1,5 ml