Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 1,5 ml
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Lavande
Naturel
Orange
Rouge
Conditionnement:
500 pièces
Pack de 500
Description
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité : 1,5 ml
- En PP haute pureté
- Gradués par des marquages tous les 0,1 et 0,25 ml
- Résistent à des forces pouvant atteindre 30 000 G
- Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
- Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
- Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
- Plage de températures comprise entre -80° et +121°C
- S’adaptent à tous les rotors standard
- Apyrogènes
- Autoclavables à 121°C/15psi pendant 15 minutes
Informations sur la commande
Disponibles dans huit couleurs ou dans des assortiments de couleurs.
Specifications
Specifications
| Type de couvercle | Bouchon à clipser à dessus plat |
| Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Point d’insertion de l’aiguille |
| Type d’étiquette | Zone d’étiquetage |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Oui |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction