Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs à poudre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
6.5 cm
7.5 cm
10.5 cm
15 cm
Diamètre (métrique) de la tige:
16mm
21 mm
27 mm
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Hauteur (métrique):
6.6 cm
8.4 cm
10.3 cm
13.7 cm
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
4 pièces
6 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 7.5 cm |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 16mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 8.4 cm |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Longueur (métrique) du tube | 29mm |