Learn More
Fisherbrand™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Code produit. 13479719 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 mL
70 mL
80 mL
120 mL
150 mL
250 mL
1285 mL
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 13479719
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surfaces externe et interne vitrifiées, à l'exception du rebord.
Profond avec couvercle
  • Fond rond
  • Intérieur et extérieur émaillé sauf bord.
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Supporte des températures allant jusqu’à 1150°C (2102°F)
  • Sans housse
Spécification
Forme du fond Rond
Capacité (métrique) 35 mL
Matériau Porcelaine
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
À utiliser avec (application) Procédés d’évaporation et calcination
Finition intérieure Vitré
Plage de températures (impériale) 2102°F
Plage de températures (métrique) 1150°C
Épaisseur 1,5 mm
Hauteur (métrique) 24 mm
Hauteur (impériale) 0,94 in
Diamètre (impériale) 2,36 in
Diamètre (métrique) 60 mm