Learn More
Fisherbrand™ Couvercles de creuset en porcelaine
Code produit. 13489709 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
30 mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99 mm
115mm
Diamètre (métrique) interne:
26 mm
34mm
38mm
45mm
54mm
66mm
77mm
90 mm
105mm
Hauteur (métrique):
5 mm
5,5mm
6mm
7mm
8mm
8 mm
9mm
Épaisseur (métrique):
1,75mm
1,75 mm
1,9mm
2,3mm
2,5mm
2,75mm
2,75 mm
3 mm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 13489709
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec les creusets en porcelaine Fisherbrand de forme haute et large
À utiliser avec les creusets en porcelaine hauts et larges Fisherbrand
  • Vitrées à l’intérieur et à l’extérieur, à l’exception de la surface extérieure du fond
  • Avec poignée perforée
  • Il est fortement recommandé que les vitesses de chauffage et de refroidissement ne dépassent pas 200°C par heure et la température d’utilisation maximale de 1100°C
Spécification
Description Avec poignée perforée
Diamètre (métrique) interne 90 mm
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
À utiliser avec (application) Use with Fisherbrand high and wide form porcelain crucible
Température max. (métrique) 1150°C
Épaisseur (métrique) 2,75 mm
Poids (métrique) 76g
Diamètre (métrique) externe 99 mm
Hauteur (métrique) 8 mm
Product Type Crucible Cover